Tlačiť
Woodův kov, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388551000 388555000
ACRO388551000EA 79.02 EUR
ACRO388551000 ACRO388555000
Woodův kov, rods
Woodův kov
Teplota tavenia: 70 °C
Hustota: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00801077
Číslo CAS: 76093-98-6
OSN: 2570
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver grey Rods
Composition alloy typically:Bi 50%; Pb 25%; Cd 12.5%; Sn 12.5%