Tlačiť
Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mercury sodium alloy
388460100 388460500
ACRO388460100EA 247.55 EUR
ACRO388460100 ACRO388460500
Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Sodium mercury amalgam
Vzorec: Hg:Na
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210362
Číslo CAS: 11110-52-4
OSN: 3401
ADR: 4.3 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 20 % (approximately)