Tlačiť
Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Mono(N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium) tribromide, Benzyl trimethyl ammonium tribromide
388320100 388320500
ACRO388320100EA 77.31 EUR
ACRO388320100 ACRO388320500
Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Vzorec: C₁₀H₁₆Br₃N
Mw: 389.97 g/mol
Teplota tavenia: 97…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134423
Číslo CAS: 111865-47-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥96.0 %