Tlačiť
Chlorid sodný ∼26% water, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
387640010 387640025
ACRO387640010EA 35.97 EUR
ACRO387640010 ACRO387640025
Chlorid sodný ∼26% water, pure
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Mw: 58.44
Teplota varu: 1413
Teplota tavenia: 801
Hustota: 1.202 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 25 to 28 %