Tlačiť
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
387600010 387600050 387600250
ACRO387600010EA 72.2 EUR
ACRO387600010 ACRO387600050 ACRO387600250
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Vzorec: C₂HF₆NO₄S₂
Teplota varu: 90…91 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 52…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00214154
Číslo CAS: 82113-65-3
OSN: 3261
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %