Tlačiť
Petrolether, 180…280 °C ∼, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
387490010 387490025 387490050 387490250
ACRO387490010EA 74.1 EUR
ACRO387490010 ACRO387490025 ACRO387490050 ACRO387490250
Petrolether, 180…280 °C ∼, pure
Ropný líh
Teplota varu: 200…250 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.79 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135561
Číslo CAS: 8008-20-6
OSN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Boiling point 200 to 250°C
Density (15°C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %