Tlačiť
Chlorid nikelnatý 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nickel dichloride
387320500 387322500
ACRO387320500EA 94.93 EUR
ACRO387320500 ACRO387322500
Chlorid nikelnatý 98%
Chlorid nikelnatý
Vzorec: Cl₂Ni
Mw: 129.6
Teplota tavenia: 1001 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011142
Číslo CAS: 7718-54-9
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light orange to brown Powder
Titration Argentometric ≥97.5 %