Tlačiť
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
387300050 387300250
ACRO387300050EA 158.04 EUR
ACRO387300050 ACRO387300250
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002554
Číslo CAS: 787-70-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %