Tlačiť
9-Vinylcarbazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
387220050 387220250 387221000
ACRO387220050EA 43.72 EUR
ACRO387220050 ACRO387220250 ACRO387221000
9-Vinylcarbazole 97%
9-Vinylcarbazole
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Teplota varu: 154 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 63…65 °C
Teplota vzplanutia: 182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004966
Číslo CAS: 1484-13-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %