9-Vinylcarbazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
387220050
387220250
387221000
ACRO387220050EA
43.72
EUR
ACRO387220050
ACRO387220250
ACRO387221000
9-Vinylcarbazole 97%
9-Vinylcarbazole
Vzorec:
C₁₄H₁₁N Teplota varu: 154 °C (3 mmHg) Teplota tavenia: 63…65 °C Teplota vzplanutia: 182 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004966 Číslo CAS: 1484-13-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 66 °C |
GC | ≥96.0 % |