Tlačiť
4,5-Dichlorophthalic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
387120050 387120250
ACRO387120050EA 116.56 EUR
ACRO387120050 ACRO387120250
4,5-Dichlorophthalic anhydride 98%
4,5-Dichlorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₂Cl₂O₃
Mw: 217.01
Teplota tavenia: 185…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075034
Číslo CAS: 942-06-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %