Tlačiť
Methyl pelargonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
385560050 385560250 385561000
ACRO385560050EA 71 EUR
ACRO385560050 ACRO385560250 ACRO385561000
Methyl pelargonate 95%
Methyl pelargonate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Teplota varu: 213 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,874 g/cm³
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009569
Číslo CAS: 1731-84-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %