Tlačiť
Ethyl myristate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
385540250 385541000 385545000
ACRO385540250EA 31.73 EUR
ACRO385540250 ACRO385541000 ACRO385545000
Ethyl myristate 98+%
Ethyl myristate
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
Teplota varu: 295 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 11…12 °C
Hustota: 0,861 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008984
Číslo CAS: 124-06-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %