Tlačiť
Sodium octadecyl sulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium Stearyl sulphate, n-Octadecyl sulphate, sodium salt, Sodium n-octadecylsulphate, Octadecyl sulphuric acid salt
384890010 384890050 384890250
ACRO384890010EA 86.52 EUR
ACRO384890010 ACRO384890050 ACRO384890250
Sodium octadecyl sulphate 98%
Sodium octadecyl sulphate
Vzorec: C₁₈H₃₇NaO₄S
Mw: 372.55
Teplota tavenia: 211…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007469
Číslo CAS: 1120-04-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
GC ≥97.5 %