Tlačiť
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
384860010 384860050
ACRO384860010EA 32.85 EUR
ACRO384860010 ACRO384860050
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
4-Amino-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01076201
Číslo CAS: 87120-72-7
OSN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %