Tlačiť
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
383170010 383170100
ACRO383170010EA 37.73 EUR
ACRO383170010 ACRO383170100
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Sm
Mw: 597.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192431
Číslo CAS: 52093-28-4
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 24.65 to 25.66 % (Sm)