Tlačiť
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
385940050 385940250 385941000
ACRO385940050EA 39.17 EUR
ACRO385940050 ACRO385940250 ACRO385941000
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.19
Teplota tavenia: 73…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003362
Číslo CAS: 881-68-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %