1(2H)-Phthalazinone 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Phthalazone, Phthalazin-1(2H)-one
384570050
384570250
384571000
384575000
ACRO384570050EA
41.72
EUR
ACRO384570050
ACRO384570250
ACRO384571000
ACRO384575000
1(2H)-Phthalazinone 98+%
1(2H)-Phthalazinone
Vzorec:
C₈H₆N₂O Teplota tavenia: 184…187 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006892 Číslo CAS: 119-39-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 184 to 187 °C |
HPLC | ≥98.0 % |