Tlačiť
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382940010 382940050 382940250
ACRO382940010EA 126.35 EUR
ACRO382940010 ACRO382940050 ACRO382940250
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₅BN₂O₂
Teplota tavenia: 125…130 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03453063
Číslo CAS: 269410-08-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %