Tlačiť
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 73.41 EUR
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
4-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Mw: 108.14
Teplota varu: 228…230 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1.065 g/cm³
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006449
Číslo CAS: 3731-53-1
OSN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %