Tlačiť
5-Bromo-1-methylimidazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
381040050 381040250
ACRO381040050EA 203.77 EUR
ACRO381040050 ACRO381040250
5-Bromo-1-methylimidazole 97%
5-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
Teplota varu: 120 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 40…41 °C
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632218
Číslo CAS: 1003-21-0
OSN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %