Tlačiť
Methyl 5-hexynoate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-hexynoate
380880050 380880250
ACRO380880050EA 177.3 EUR
ACRO380880050 ACRO380880250
Methyl 5-hexynoate 95%
Methyl-5-hexynoate
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Teplota varu: 60…62 °C (10 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671366
Číslo CAS: 77758-51-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %