Tlačiť
Propargyl acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Propargylacetate
380820050 380820250
ACRO380820050EA 56.16 EUR
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Vzorec: C₅H₆O₂
Teplota varu: 27…28 °C (8 mmHg)
Hustota: 0,989 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041601
Číslo CAS: 627-09-8
OSN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %