Tlačiť
4-Ethynylanisole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
379920010 379920050
ACRO379920010EA 94.26 EUR
ACRO379920010 ACRO379920050
4-Ethynylanisole 97%
4-Ethynylanisole
Vzorec: C₉H₈O
Teplota varu: 87…91 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 28…30 °C
Hustota: 1,019 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168815
Číslo CAS: 768-60-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %