Tlačiť
Tetraethylammonium perchlorate 0.2M in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
379801000 379805000
ACRO379801000EA 60.17 EUR
ACRO379801000 ACRO379805000
Tetraethylammonium perchlorate 0.2M in aqueous solution
Tetraethylammonium perchlorate
Vzorec: C₈H₂₀ClNO₄
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: 1,0016 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041977
Číslo CAS: 2567-83-1
OSN: 3139
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.2 M Exact strength on the certificate of analysis