Tlačiť
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
379300050 379300250
ACRO379300050EA 66.59 EUR
ACRO379300050 ACRO379300250
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota varu: 113 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,455 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013535
Číslo CAS: 3042-81-7
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %