Tlačiť
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
378730010 378730050 378730250
ACRO378730010EA 60.08 EUR
ACRO378730010 ACRO378730050 ACRO378730250
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₃
Mw: 161.95 g/mol
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236019
Číslo CAS: 98437-24-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %