Tlačiť
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dichloro bis(triethylphosphine) palladium(II), Dichloropalladium--triethylphosphane (1/2), Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride, Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
377970010 377972500
ACRO377970010EA 191.74 EUR
ACRO377970010 ACRO377972500
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Vzorec: C₁₂H₃₂Cl₂P₂Pd
Mw: 415.66 g/mol
Teplota tavenia: 139…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191831
Číslo CAS: 28425-04-9
OSN: 3464
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Palladium (Pd) ≥24.9 %