Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
377960010
377960050
ACRO377960010EA
75.41
EUR
ACRO377960010
ACRO377960050
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride 95%
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride
Vzorec:
C₄₂H₄₂Cl₂P₂Pd Teplota tavenia: 280 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00274659 Číslo CAS: 40691-33-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥94 % (ex C) |