Tlačiť
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
377251000 377258000
377251000.EA 97.07 EUR
377251000. 377258000.
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
4-Chlorophenylmagnesium bromide
Vzorec: C₆H₄BrClMg
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009926
Číslo CAS: 873-77-8
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to green to brown Slightly hazy solution
Titration Active base 0.95 to 1.15 M