Tlačiť
Methyl-β-cyclodextrin (mixture of several Methylated), M.W. ∼ 1310
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
377110250 377110050 377111000
ACRO377110250EA 230.24 EUR
ACRO377110250 ACRO377110050 ACRO377111000
Methyl-β-cyclodextrin (mixture of several Methylated), M.W. ∼ 1310
Teplota tavenia: 165…172 °C
Teplota vzplanutia: 187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074980
Číslo CAS: 128446-36-6