Tlačiť
2-Naphthoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Naphthoyl Chloride
376590100 376590500
ACRO376590100EA 79.82 EUR
ACRO376590100 ACRO376590500
2-Naphthoyl chloride 98%
2-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
Teplota varu: 156…158 °C (7 mmHg)
Teplota tavenia: 49…54 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004093
Číslo CAS: 2243-83-6
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %