Tlačiť
2(5H)-Furanone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Furan-2(5H)-one
376530010 376530050
ACRO376530010EA 83.83 EUR
ACRO376530010 ACRO376530050
2(5H)-Furanone 95%
2(5H)-Furanone
Vzorec: C₄H₄O₂
Teplota varu: 212…214 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 3…4 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005376
Číslo CAS: 497-23-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %