Tlačiť
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
376190010 376190050
ACRO376190010EA 123.55 EUR
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 62 °C (40 mmHg)
Hustota: 0,932 g/cm³
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066219
Číslo CAS: 84025-81-0
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)