Tlačiť
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
369770050 369770250
ACRO369770050EA 115.92 EUR
ACRO369770050 ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Vzorec: C₁₈H₂₀BNO
Teplota varu: 111 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,929 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078439
Číslo CAS: 112022-81-8
OSN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M