Tlačiť
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer dimer 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
369371000 369375000
ACRO369371000EA 86.52 EUR
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer dimer 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
Mw: 717.51 g/mol
Teplota tavenia: 187…191 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013287
Číslo CAS: 12279-09-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %