Tlačiť
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: ethene, platinum, triphenylphosphane
369360010 369362500
ACRO369360010EA 563.58 EUR
ACRO369360010 ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Vzorec: C₃₈H₃₄P₂Pt
Teplota tavenia: 127…131 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012028
Číslo CAS: 12120-15-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)