Tlačiť
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
369330050 369330250 369331000
ACRO369330050EA 69.39 EUR
ACRO369330050 ACRO369330250 ACRO369331000
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Vzorec: C₆H₁₀Cl₃NO
Teplota varu: 64…66 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 20 °C
Hustota: 1,222 g/cm³
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00077410
Číslo CAS: 98946-18-0
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %