Tlačiť
4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 36.46 EUR
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00125023
Číslo CAS: 22889-78-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %