Tlačiť
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
365310050 365310250
365310050.EA 172.64 EUR
365310050. 365310250.
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Mw: 380.2 g/mol
Teplota tavenia: 189…191 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00274639
Číslo CAS: 148893-10-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 193 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %