Tlačiť
L(+)-Arabinóza 99% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Pectinose, Pectin Sugar
365180250 365181000 365185000
ACRO365180250EA 69.7 EUR
ACRO365180250 ACRO365181000 ACRO365185000
L(+)-Arabinóza 99% for biochemistry
L(+)-Arabinóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Mw: 150.13
Teplota varu: 331
Teplota tavenia: 155…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006609
Číslo CAS: 87-72-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
UV at 280 nm A: ≤0.1
Residue after ign. (sulfated) ≤0.3 %
Specific optical rotation (after 24 h)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm