Tlačiť
Sodium pivalate hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Trimethylacetic acid sodium salt hydrate, Sodium trimethylacetate hydrate, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt, hydrate
364710100 364710500
ACRO364710100EA 111.91 EUR
ACRO364710100 ACRO364710500
Sodium pivalate hydrate 99%
Sodium pivalate hydrate
Vzorec: C₅H₁₁NaO₃
Mw: 142.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150782
Číslo CAS: 143174-36-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)