Tlačiť
2,5-Diaminopyridine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyridine-2,5-diamine, Pyridine-2,5-diyldiamine
360690010 360690050 360690250
ACRO360690010EA 113.92 EUR
ACRO360690010 ACRO360690050 ACRO360690250
2,5-Diaminopyridine 98+%
2,5-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Teplota varu: 180 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 110,3 °C
Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129023
Číslo CAS: 4318-76-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Additional info May contain up to about 10% water
HPLC ≥98.0 %