Tlačiť
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromopyridine-2,5-diamine, 2,5-Diamino-3-bormopyridine, 3-Bromanylpyridine-2,5-diamine
360660010 360660050
ACRO360660010EA 112.72 EUR
ACRO360660010 ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Teplota tavenia: 117…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427651
Číslo CAS: 896160-69-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark brown to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %