Tlačiť
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
349900050 349901000
ACRO349900050EA 39.83 EUR
ACRO349900050 ACRO349901000
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Vzorec: C₁₆H₃₄O₄
Teplota varu: 55…57 °C (7 mmHg)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053715
Číslo CAS: 78-63-7
OSN: 3103
ADR: 5.2,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.3 % (Hydroperoxides) as 2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethyl-hexane