Tlačiť
Vitamin A acetate 1,5 MIU/g in sunflower oil stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
346321000 346325000
ACRO346321000EA 191.74 EUR
ACRO346321000 ACRO346325000
Vitamin A acetate 1,5 MIU/g in sunflower oil stabilizovaný
Vitamin A acetate
Vzorec: C₂₂H₃₂O₂
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00019413
Číslo CAS: 127-47-9
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown-yellow Partly crystalline when cooled
Assay 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A)
Identification (TLC): conforms
Stabilizer BHT
Related substances ≤0.14 (A370/A326)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤15 meq/kg