Tlačiť
Trimethyl borate 99%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
346121000 346128000
346121000.EA 57.76 EUR
346121000. 346128000.
Trimethyl borate 99%, AcroSeal®
Trimethyl borate
Vzorec: C₃H₉BO₃
Teplota varu: 68…69 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –34 °C
Hustota: 0,915 g/cm³
Teplota vzplanutia: –8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008346
Číslo CAS: 121-43-7
OSN: 2416
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %