Tlačiť
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: ((β-D)-galactosyloxy)-isomer, 4-methylumbelliferyl galactose, 4-methylumbelliferone-α-D-galactoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-MU-α-D-Gal
337160500 337162500
ACRO337160500EA 252.31 EUR
ACRO337160500 ACRO337162500
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate 99%
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈.xH₂O
Mw: 338.312 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 171…173 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03791284
Číslo CAS: 38597-12-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (5% soln. in DMF) clear, practically colorless