Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Iron ammonium oxalate, Ammonium ferric oxalate, Ammonium iron oxalate trihydrate
335100500
335100010
335100051
ACRO335100500EA
50.47
EUR
ACRO335100500
ACRO335100010
ACRO335100051
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, pure
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Vzorec:
(NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O Mw: 428.07 g/mol (374.02 anhy) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150137 Číslo CAS: 13268-42-3 OSN: 2923 ADR: 8 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with KMnO4 | ≥97.5 % |