Tlačiť
Methyl mercaptan sodium salt 95%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
305710050 305710010 305710250 305711000
ACRO305710050EA 151.81 EUR
ACRO305710050 ACRO305710010 ACRO305710250 ACRO305711000
Methyl mercaptan sodium salt 95%, pure
Methyl mercaptan sodium salt
Vzorec: CH₃NaS
Mw: 70.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174316
Číslo CAS: 5188-07-8
OSN: 2921
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder or granular powder
Titration Iodimetric 94 to 106 %