Tlačiť
L(+)-Lyzin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L(+)-Lyzin, H-Lys-OH
303341000 303345000
ACRO303341000EA 166.87 EUR
ACRO303341000 ACRO303345000
L(+)-Lyzin 98%
L-Lyzin
Vzorec: C₆H₁₄N₂O₂
Mw: 146.19
Teplota varu: 290
Teplota tavenia: 214…216 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064433
Číslo CAS: 56-87-1
Merck Index: 13,05656
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)